Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
- Capacité : 8 × 500 ml (4 l)
- Vitesse / FCR max. : 4 400 tr/min/5480 x g
Informations de commande :
Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Cryofuge 5500i
Specifications
Specifications
| Type | Adaptateur pour microplaques |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4 |
| Biocontainment | Oui |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.