Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants caréné LH-4000W 8 x 500 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Prenez en charge de nombreuses applications de traitement des échantillons sans avoir besoin de modifier les protocoles existants grâce au rotor à godets oscillants caréné Thermo Scientific™ LH-4000W 8 x 500 ml. Faites votre choix entre les godets ronds, les godets DoubleSpin™ et les godets pour poches de sang doubles avec une large gamme d'adaptateurs disponibles offrant une capacité flexible allant de 1,5 à 250 ml.
Nacelles, couvercles de confinement biologique et nacelles DoubleSpin vendus séparément ; corps du rotor (75006476) et composants à commander pour compléter le système. Les adaptateurs pour tubes et l’adaptateur pour microplaques pour les nacelles DoubleSpin sont également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Compatibles avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
Spécification
Spécification
| Description | Godet rond |
| Type | Rotor à godets |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses à grande capacité Sorvall série RC 4, Cryofuge 5500i et Multifuge 4 |
| Biocontainment | Oui |