Learn More
Biochrom Spectrophotomètre visible Libra S21
Code produit. 15384618
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre UV-Vis
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15384618
Marque: Biochrom 80211525
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le Biochrom Libra S21 est un instrument simple d’utilisation avec des performances avancées, intégrant la technologie de lampe au xénon pour une durée de vie plus longue et une réduction des coûts de maintenance. Un autre avantage de cette conception est la compensation optique du bruit de faisceau de référence pour améliorer le signal aux mesures de fond.
  • Spectrophotomètre visible à faisceau divisé (RBC) couvrant 325-1100 nm (<3 nm de bande passante)
  • La technologie de lampe au xénon PTR permet d’économiser les coûts de fonctionnement
  • Vaste gamme d’accessoires
  • Fonction de validation des performances des instruments (IPV)
  • Passeur d’échantillons à 8 positions
Spécification
Certifications/Conformité CE
Description Spectrophotomètre visible Libra S21
Type de détecteur Compensation de faisceau de référence
Affichage LCD graphique
Dimensions (L x l x H) 37 x 51 x 23 cm
Langues Anglais, français, allemand, italien, espagnol, russe
Source lumineuse Xénon
Bande passante spectrale <3°nm
Type Spectrophotomètre UV-Vis
Wavelength Range 325 - 1100 nm
Alimentation électrique 90-265 V, CA 50/60 Hz, 80 VA
Tests de conformité à la pharmacopée QI / QO disponible, logiciel 21 CFR partie 11
Précision photométrique ±0,5 % ou ±0,003 A à 3 A à 546 nm
Gamme photométrique -3 000 à 3 000 A, 0,01 à 99999 unités conc., 0,1 à 200 % T
Répétabilité photométrique 0,5 % de la valeur d’absorbance
Imprimante incluse Série, externe via Export, enregistreur graphique
Lumière parasite lt;0,05 %T à 340 nm
Garantie 1 an
Précision en longueur d’onde 1 nm
Répétabilité en longueur d’onde 0.5nm
Poids (impériale) 29 livres
Poids (métrique) 13 kg
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche