Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour dessiccateur avec poignée en verre
À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
70.50€ - 164.00€
Spécification
Type de produit | Couvercle |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur avec bouton en verre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15564635
|
Fisherbrand™
|
320 mm | 125 mm | Type :250 mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15564625
|
Fisherbrand™
|
215 mm | 103 mm | Type :150 mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15514645
|
Fisherbrand™
|
380 mm | 150 mm | Type :300 mm |
164.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15514635
|
Fisherbrand™
|
270 mm | 108 mm | Type :200 mm |
80.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15514625
|
Fisherbrand™
|
153 mm | 78 mm | Type :100 mm |
70.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Descripción
- À utiliser avec les dessiccateurs avec poignée en verre
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Couvercle | |
Dessiccateur avec bouton en verre |