Learn More
Lidocaïne, 97,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778233 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10775971
Marque: Thermo Scientific Acros 137250100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 137-58-6 | C14H22N2O | 234.343 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-58-6
Formule moléculaire C14H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.343
Numéro MDL MFCD00026733
Clé InChI NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
CID PubChem 3676
ChEBI CHEBI:6456
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
Point de fusion 66.0°C to 69.0°C
% min. CAS 96.5
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Point d’ébullition 182.0°C (4.0 mmHg)
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 97.5%
Merck Index 15, 5535
Poids de la formule 234.34
Pourcentage de pureté 97.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lidocaine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.