Learn More
Lidocaïne EP Impureté K (sous forme de chlorhydrate), Mikromol™
Description
Lidocaïne EP Impureté K (sous forme de chlorhydrate)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride |
| CAS | 50295-20-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C13 H20 N2 O . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylmethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. K (EP), Lidocaine Imp. K (EP), Lidocaine Hydrochloride Impurity K as Hydrochloride, Lidocaine Impurity K as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N2O.ClH/c1-5-15(4)9-12(16)14-13-10(2)7-6-8-11(13)3;/h6-8H,5,9H2,1-4H3,(H,14,16);1H |
| SMILES | Cl.CCN(C)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nom IUPAC | N-(2,6-dimetilfenil)-2-[etil(metil)amino]acetamida;clorhidrato |
| Afficher plus |