Learn More
Chlorhydrate de lidocaïne monohydraté, Mikromol™
Code produit 18054030
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18054030 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18054030 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0102.040250
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de lidocaïne monohydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine hydrochloride monohydrate
CAS 6108-05-0
Noms d’analytes ou de composants Lidocaine hydrochloride monohydrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A
Formule InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide ;hydraté ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 288.81
Quantité 250 mg
Poids de la formule 288.1605 g/mol