Learn More
Lidocaïne, Lipomed
Code produit 30462830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462830 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462830 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMLID636FB10
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Lidocaïne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine
CAS 137-58-6
Noms d’analytes ou de composants Lidocaine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H22 N2 O
Synonyme Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nom IUPAC 2-(diéthylamino)-N-(2,6-diméthylphényl)acétamide
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 234.34
Quantité 10 mg
Poids de la formule 234,1732 g/mol