Learn More
Bromure de lidocaïne N-éthyl, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423409
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
Code produit. 15423409
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60678.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bloqueur des canaux de sodium activés par tension
Blocker of voltage-activated sodium channels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21306-56-9
Formule moléculaire C16H27BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 343.309
Numéro MDL MFCD00083182
Clé InChI DLHMKHREUTXMCH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lidocaine n-ethyl bromide, qx 314 bromide, lidocaine n-ethyl bromide quaternary salt, n-2,6-dimethylphenylcarbamoylmethyl triethylammonium bromide, 2,6-dimethylphenyl carbamoyl methyl triethylazanium bromide, d0k6yk, qx-314 bromide, qx-314.br, n-ethyllidocaine bromide
CID PubChem 9884487
Nom IUPAC [2-(2,6-diméthylanilino)-2-oxoéthyl]-triéthylazanium;bromure
SMILES CC[N+](CC)(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lidocaine N-ethyl bromide
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de la formule 343.31
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide cristallin