Learn More
Haldenwanger™ Couvercles pour creusets en porcelaine
Code produit. p-8000831
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Creusets de 13 ml
Creusets de 20 ml
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12386487
Marque: Haldenwanger™ L 79D/7A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour s’adapter aux creusets en porcelaine Haldenwanger™.
  • Disponible en plusieurs tailles
  • À utiliser avec les creusets en porcelaine
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Porcelaine
À utiliser avec (application) Creusets de 13 ml
Diamètre (métrique) externe 43mm
Product Type Couvercles de creuset