Learn More
Karl Hecht Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Marque:  Karl Hecht 41982040
Liebig cooler with cut, DURAN 25cm
Code produit. 10013951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    55.48€ / 1 pièce
    Économisez 10.67€
    16% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 10-02-2026