Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager Camera Hood Kit
Description
Includes
Capot de caméra - 1 unité : Câble d’alimentation de capot de caméra (7,5 V) - 1 unité, câble USB 2.0 de capot de caméra - 1 unité, diffuseur de lumière E-Gel™ Imager - 1 unité, filtre universel E-Gel™ Imager - 1 unité, logiciel d’imagerie GelCapture, logiciel de quantification GelQuant Express - 2 disques, clé électronique d’activation du logiciel GelQuant Express - 1 unité, carte de référence rapide du produit - 1 unité
Le kit E-Gel Camera Hood, associé à une base, forme le système E-Gel Imager. Chaque kit E-Gel Camera Hood comprend un appareil photo numérique compact monté dans un capot élégant, un filtre universel, des câbles d’alimentation et USB et deux applications logicielles puissantes. Trois bases sont disponibles à l’achat et fonctionnent avec le kit E-Gel Camera Hood : une base de lumière UV, une base de lumière bleue et une base d’adaptateur E-Gel.
- Capturez des images nettes et riches grâce à l’appareil photo numérique de qualité scientifique intégré
- Capturez les images de gel en temps réel, même lors du démarrage
- Analysez vos images de gel à l’aide du puissant logiciel Gel Quant Express
- Capturez des images en temps réel pour la première fois
- Le système E-Gel Imager est développé pour permettre l’imagerie en temps réel des cassettes E-Gel pendant une analyse d’électrophorèse
- Les trois configurations E-Gel Imager System vous permettent d’alimenter et de faire fonctionner le système d’alimentation E-Gel iBase à l’intérieur du capot de la caméra sans avoir à faire passer les fils à travers une porte ou sous le capot
- En utilisant le E-Gel Camera Hood avec la base d’adaptateur, vous pouvez également utiliser les cassettes E-Gel Go! utilisant le Go! Base
- D’une façon ou d’une autre, capturez les images en temps réel de votre électrophorèse sur gel d’agarose comme vous ne l’avez jamais fait auparavant
- Superbe logiciel de capture et d’analyse d’images
- Deux outils logiciels puissants sont fournis avec le kit E-Gel Camera Hood : Logiciels GelCapture et Gel Quant Express
- Le logiciel GelCapture permet d’ajuster la sensibilité et les paramètres d’exposition pour capturer l’image parfaite du gel
- Une fois que vous avez cette image parfaite, des manipulations de base telles que l’inversion ou la coloration des pixels peuvent être effectuées
- Le logiciel Gel Quant Express permet la quantification et l’analyse via l’analyse de gel 1D ou le mode express
- GelCapture peut être téléchargé et exécuté sur n’importe quel PC, tandis que Gel Quant Express nécessite un dongle USB pour fonctionner
- Des dongles USB supplémentaires peuvent être achetés pour utiliser Gel Quant Express sur plusieurs PC simultanément
- Compatibilité du gel : Gels d’agarose, E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96
- Dimensions du gel : E-Gel™ (8 x 10 cm), E-Gel™ 48 (13,5 x 10,8 cm), E-Gel™ 96 (13,5 x 10,8 cm)
- Mode de séparation : Poids moléculaire
- Processeur : Intel™ Core™2 Duo 1.8 GHz
- Mémoire : 1 Go de RAM
- Système d’exploitation : Windows™ XP Professionnal SP3 (version anglaise) ou Windows™ 7 Professionnal (version anglaise) : doivent disposer des droits d’administrateur pour l’installation
- Écran : résolution minimale de 1 024 x 786
- USB : port USB 2.0 pour clé logicielle
- Il s’agit des spécifications système minimales testées pour l’utilisation du matériel et des logiciels
- Trois bases interchangeables pouvant être achetées séparément pour une utilisation avec le kit E-Gel Camera Hood offrent une excellente flexibilité d’utilisation de plusieurs colorants de gel
- La base de lumière UV est la plus recommandée pour le bromure d’éthidium ; la base de lumière bleue peut être utilisée pour de nombreux colorants SYBR™ comme le colorant SYBR Safe
- La base d’adaptateur E-Gel a été conçue pour alimenter le système d’alimentation E-Gel iBase™ couplé au kit E-Gel Safe Imager ou au système E-Gel Go! Base avec transilluminateur lumineux bleu intégré, permettant aux cassettes E-Gel d’être exécutées à l’intérieur de l’imageur E-Gel
- Cette fonction permet la capture d’images en temps réel pendant l’exécution des échantillons sur le gel
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Capot de caméra - 1 unité Câble d’alimentation du capot de caméra (7,5 V) - 1 unité Câble USB 2.0 du capot de caméra - 1 unité Diffuseur de lumière pour E-Gel™ Imager - 1 unité Filtre universel pour E-Gel™ Imager - 1 unité Logiciel d’imagerie GelCapture, logiciel de quantification GelQuant Express - 2 disques Clé électronique d’activation du logiciel GelQuant Express - 1 unité Carte de référence rapide du produit - 1 unité |
| À utiliser avec (équipement) | Imageur E-Gel™ |
| Gel Compatibility | E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, gels d’agarose |
| Dimensions de gel | E-Gel™ 48 (13,5 cm x 10,8 cm), E-Gel™ (8 cm x 10 cm), E-Gel™ 96 (13,5 cm x 10,8 cm) |
| Gamme de produits | E-Gel |
| Type | Kit de capot de caméra pour imageur |
| À utiliser avec | Base lumineuse bleue, base lumineuse UV, E-Gel™ iBase™, base d’adaptateur pour l’E-Gel™, E-Gel™ Go! Base |
| Mode de séparation | Poids moléculaire |
| Dimensions de fonctionnement | Horizontal |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.