Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, 384-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Ces kits d’étalonnage sont utilisés pour maintenir votre système ViiA™ 7 avec un bloc à 384 puits. Ils comprennent des plaques d’étalonnage pour effectuer un étalonnage spectral avec colorants FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, NED™, des plaques pour effectuer un étalonnage de région d’intérêt (ROI), un étalonnage de normalisation, et pour exécuter une vérification RNase P. Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Consultez le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver les plaques d’étalonnage entre -15°C et -25°C |
| Colorant étalonné | FAM, ROX, VIC |
| À utiliser avec (équipement) | Système ViiA™ 7 |
| Gamme de produits | FAM, ROX, VIC |
| Type de produit | Plaque de normalisation des colorants |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 2 x 384-well plates |
| Type d’étalonnage | Normalisation |