Learn More
Applied Biosystems™ FAM™/ROX™ and VIC™/ROX™ Dye Normalization Plates, Fast 96-well
Code produit. 12333583 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
2 plaques à 96 puits
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12333583
Marque: Applied Biosystems™ 4432432
Ces plaques de normalisation peuvent être utilisées pour la maintenance de votre système ViiA™ 7 avec bloc à 96 puits Fast.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations des colorants pour votre ViiA™ 7 System amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Consultez le guide d’entretien de l’appareil pour l’ensemble des instructions.
Informations sur la commande
Expédition de glace sèche ; stocker les plaques entre -15° et -25°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre -15°C et -25°C
À utiliser avec (équipement) Système ViiA™ 7
Type de produit Plaque de normalisation
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 2 plaques à 96 puits
Type d’étalonnage Étalonnage spectral