Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7 Array Card Spectral Calibration Kit
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Cartes de matrice vides et sept tubes de colorants d’étalonnage, notamment : Colorant FAM™, colorant VIC™, colorant ROX™, mélange de colorants ROI, tampon de fond, colorant FAM/ROX, colorant VIC/ROX
Il comprend des cartes de matrice vides et sept tubes de colorants d’étalonnage, y compris : colorant FAM™, colorant VIC™, colorant ROX™, mélange de colorants ROI, tampon de fond, colorant FAM™/ROX™, colorant VIC™/ROX™. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation.Les formulations de colorants pour votre système ViiA™ 7, QuantStudio™ 7 ou QuantStudio™ 12K Flex, amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le kit d’étalonnage spectral pour carte microfluidique ViiA™ 7 Applied Biosystems™ comprend des cartes de matrice vides et sept tubes de colorants d’étalonnage, notamment : Colorant FAM™, colorant VIC™, colorant ROX™, mélange de colonant ROI, tampon de fond, colorant FAM™⁄ROX™, colorant VIC™⁄ROX™.
Les formulations de colorants pour le système ViiA™ 7, QuantStudio ™ 7, ou QuantStudio™ 12K Flex, amélioreront les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans les expériences de PCR en temps réel.
Informations sur la commande
Conserver les plaques entre -15° et -25°C
Spécification
Spécification
| Format | Carte microfluidique à 384 puits |
| Contenu et stockage | Conserver les 7 tubes de colorants d’étalonnage entre -15°C et -25°C |
| Colorant étalonné | FAM, ROX, VIC |
| À utiliser avec (équipement) | Système QuantStudio™ 12 k Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 |
| Gamme de produits | ViiA |
| Type de produit | Kit d’étalonnage spectral pour carte Array |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Quantité | 1 kit |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral, étalonnage de la région d’intérêt (ROI), normalisation |