Learn More
Purolite™ Enzymes immobilisées Lifetech™
Description
- À utiliser dans des systèmes sans solvant ou dans des systèmes de solvants organiques
- Estérifications (régio et stéréosélectives)
- Transestérification
- Amidation
- Modification des graisses et huiles
- Hydrolyse des esters
- Stabilité mécanique élevée
- Activité enzymatique élevée
- Stabilité des solvants organiques
- Disponibles dans de grands volumes
- Sécurité de l’approvisionnement du kg à la tonne
- Résine conforme à la norme ResAP(2004) 3
- Halal et sans TSE/ESB/GMO
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Granulométrie | 300 à 710 μm |
| Humidité | <5 % |
| Forme | Sec |
| Gamme de produits | CalB immo Plus™ Qualité alimentaire |
| Quantité | 1 kg |
| Cible | Activité enzymatique : > 9000 PLU/g sec |
| Type | Adsorbant en méthacrylate / DVB, avec lipase immobilisée par adsorption |