missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lifitegrast, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Description
Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lifitegrast |
| CAS | 1025967-78-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H24Cl2N2O7S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | SAR 1118 SHP-606 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 29 mg/mL (47.12 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C1)NC(C2=C(Cl)C3=C(CN(C(C4=CC=C5C=COC5=C4)=O)CC3)C=C2Cl)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 615.48 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu