Learn More
Lifitegrast, MedChemExpress
Code produit. 16497738
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497738
Marque: Medchem Express HY19344
MedChemExpress Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lifitegrast
CAS 1025967-78-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H24Cl2N2O7S
Quantité 10 mg
Synonyme SAR 1118 SHP-606
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (47.12 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C1)NC(C2=C(Cl)C3=C(CN(C(C4=CC=C5C=COC5=C4)=O)CC3)C=C2Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 615.48
Poids de la formule 615.48
Pourcentage de pureté 99.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.