Learn More
Riley™ Lunettes de sécurité innovantes Ligera Eco sans lentilles LED en plastique à usage unique
Artikelnummer. 30242948 Alle ansehen Skytec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10/Pk.
Packungsgröße:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
30242948 10/Pk. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30242948 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLY00496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.48€
    7.15€ / 1 pièces
    Économisez 3.33€
    31% de réduction
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Les premiers à commercialiser des lunettes de sécurité sans plastique à usage unique. La Ligera ECO, ultra-légère, allie un ajustement et un confort optimaux à un design sportif élégant. Livré dans une pochette en microfibre.
  • Ultra-léger, 16,5 g
  • Design sportif et élégant - Courbure de base de 10 et plaque nasale intégrée
  • Branches moulées en double avec embouts en TPE pour un ajustement et un confort optimaux
  • Verres à double revêtement anti-rayures et anti-buée UV400
  • Les verres panoramiques offrent une protection enveloppante complète et une vision optimale
  • Résistance élevée aux chocs dans des conditions de températures extrêmes (-5 °C à 55 °C)
Spezifikation
Certifications/Conformité CE, UKCA, EN 166:2001
Hauteur (impériale) 3,54 in
Hauteur (métrique) 90 mm
Type de lentille 2C-1.4 1 FT KN CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1
Largeur (impériale) 0,79 in
Largeur (métrique) 20 mm
Revêtement de la lentille Traitement anti-UV
Couleur Vert
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Dimensions (L x l x H) 280 x 20 x 90 mm
À utiliser avec (application) Reparación y mantenimiento de vehículos, Ingeniería eléctrica y mantenimiento, Ingeniería de infraestructura, Carpintería y fabricación, Mantenimiento general
Nbre par carton 200
Quantité 10/Pk.
Nb par paquet 10
Dimensions Universel
Poids (impériale) 2 oz
Poids (métrique) 58.5 mm
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Sans rebord
Autoclavable Non autoclavable
Transparence optique 1
Mechanical Strength F T
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.