Learn More
Abeba™ Chaussures 1032 légères
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir blanc lisse
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 41 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 1032 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |