Learn More
Leica Microsystems Ampoule
Click to view available options
Puissance en watts:
20 W
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Lampe halogène 8 V / 20 W
- Pour microscopes Leica L2.
Spécification
Spécification
| Tension | 8 V |
| Puissance en watts | 20 W |
| Type de produit | Ampoule |