Learn More
Zeiss™ Guide optique HXP avec remplissage de liquide
Click to view available options
Type:
Guide optique HXP avec remplissage de liquide
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Guide optique HXP
- Avec remplissage de liquide
- Diamètre : 3 mm
- Longueur : 2 m
Spécification
Spécification
| Type | Guide optique HXP avec remplissage de liquide |
| Couleur | Black/Silver |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 2 m |
| Quantité | 1 de chaque |