Learn More
Memmert™ Module de lumière blanc froid 6 500 K
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP260eco
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 10 barrettes pour le modèle 110
- 14 barrettes pour le modèle 260/410/750
- Variation de l’intensité contrôlée par le programme de 0 à 100 % (par incréments de 1 %)
- Programmation de la rampe en combinaison avec la température
- Uniquement avec TwinDISPLAY ; pas en combinaison avec les ports d’entrée F6, F7, D8
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | HPP750eco |
| À utiliser avec (application) | Uniquement avec TwinDISPLAY |