Få mere at vide
Få mere at vide
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid AMCA Antibody Labeling Kit
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
Unlike standard AMCA labeling procedures, where a large molar excess of AMCA is employed, the Lightning-Link AMCA kit combines a low molar ratio of AMCA:antibody and high labeling efficiency to eliminate the need for purification steps. AMCA (aminomethylcoumarin acetate) is a blue fluorescent dye commonly used in fluorescence microscopy, arrays and in-situ hybridisation. It has an excitation wavelength of 345-350nm and an emission wavelength of 440-460nm.
Ordreinfo
Quantité
Tekniske data
Tekniske data
| Contenu et stockage | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Quantité | 300 μg |
| Conjugué | AMCA |
| Contenus des kits | Glass vial(s) of Lightning-Link Rapid mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of Rapid Modifier reagent, 1 vial of Rapid Quencher reagent |
| Type de produit | Rapid AMCA Antibody Labeling Kit |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?