Learn More
Linalol, Mikromol™
Code produit 17901566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901566 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901566 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0164.05
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Linalol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-Linalool
CAS 78-70-6
Noms d’analytes ou de composants DL-Linalool
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H18 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 154.249
Quantité 100 mg
Poids de la formule 154,136 g/mol