Learn More
Linalol 1000 μg/mL dans l'isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318723 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318723 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010048IP
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Linalool
CAS 78-70-6
Noms d’analytes ou de composants DL-Linalool
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H18 O
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, 2,6-Dimethyl-2,7-octadien-6-ol, 2-Methyl-1-prenyl-3-buten-2-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethyl-1,6-octadiene-3-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene, 3,7-Dimethyl-3-ol-1,6-octadiene, L 260-2, Linalol, Linalool, Linalyl alcohol, Linanool, NSC 3789, Phantol, dl-Linalool, (+/-)-Linalool, beta-Linalool
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
SMILES CC(=CCCC(C)(O)C=C)C
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
Solvent or Matrix Propanol-2
Poids moléculaire (g/mol) 154.249
Quantité 1 mL
Poids de la formule 154,136 g/mol