Learn More
Linalol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-153772 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10387050
Marque: Thermo Scientific Acros 125151000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-70-6 | C10H18O | 154.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-70-6
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Numéro MDL MFCD00008906
Clé InChI CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme linalool, linalol, 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol, allo-ocimenol, beta-linalool, linalyl alcohol, 1,6-octadien-3-ol, 3,7-dimethyl, +--linalool, p-linalool, linanool
CID PubChem 6549
ChEBI CHEBI:17580
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dién-3-ol
SMILES CC(=CCCC(C)(C=C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalool
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8610g/mL
Point d’ébullition 199.0°C
Point d’éclair 75°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4640
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 462
Merck Index 15, 5550
Gravité spécifique 0.861
Rotation spécifique -2° to +2° (20°C, 589nm) (neat)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.45g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 4.4 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linalool
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.