Learn More
Lindane, LoGiCal
Code produit 30458296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458296 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458296 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0755.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-HCH
CAS 58-89-9
Noms d’analytes ou de composants gamma-HCH
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H6 Cl6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, 666, Aalindan, Aficide, Agrocide, Agrocide III, Agrocide WP, Ameisenmittel Merck, Aparasin, Aphtiria, Aplidal, Arbitex, Arcotal S, BBH, BHC, BHC (insecticide), Ben-Hex, Benhexol, Bentox 10, Benzene hexachloride, Bercema-Spritz-Lindan 50, Bexol, Celanex, Chloresene, Codechine, DBH, Detmol Extract, Devoran, Dol Granule, Drilltox-Spezial Aglukon, ENT 7,796, Entomoxan, Esoderm, Fenoform forte, Forst-Nexen, Gamacid, Gamacide, Gamacide 20, Gamene, Gamma benzene hexachloride, Gamma-HCH, Gammalin, Gammalin 20, Gammaterr, Gammaxene, Gammexane, Gamoline, Geobilan, Geolin G 3, Gexane, HCC, HCCH, HCH, HGI, Heclotox, Hexa, Hexachloran, Hexachlorane, Hexachlorocyclohexane, Hexatin, Hexaverm, Hexicide, Hexyclan, Hilbeech, Hortex, Hungaria L 7, Inexit, Jacutin, Kanodane, Kokotine, Kwell, Lasochron, Lendine, Lentox, Lidenal, Lindafor, Lindane, Lindatox, Lindex, Lindosep, Lintox, Lintox 3, Linvur, Lorexane, Mglawik L, Milbol 49, Mszycol, Neo-Scabicidol, Nexen FB, Nexit, Nexit Stark, Nexol E, Nicochloran, Omnitox, Ovadziak, Owadziak, PLK, Pedraczak, Pflanzol, Prodactif, Quellada, Sang-gamma, Scabecid, Scabene, Spritz-Rapidin, Spritzlindane, Spruehpflanzol, Streunex, TAP 85, Tri-6, Verindal Ultra, Viton, (1alpha,2alpha,3beta,4alpha,5alpha,6beta)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane, gamma-666, gamma-BHC, gamma-Benzene hexachloride, gamma-Benzohexachloride, gamma-HCH, gamma-Hexachloran, gamma-Hexachlorane, gamma-Hexachlorobenzene, gamma-Hexachlorocyclohexane, gamma-Lindane
Formule InChI InChI=1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3-,4+,5+,6+
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl[C@@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H](Cl)[C@H]1Cl
Nom IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 290.83
Quantité 10 mg
Poids de la formule 287,8601 g/mol