Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à codes-barres linéaires
Description
Simplifiez l’inventaire des échantillons. Les tubes à code-barres linéaires Thermo Scientific™ sont équipés de cryotubes Thermo Scientific™ Nunc™ et Thermo Scientific™ Nalgene™ avec les codes-barres directement imprimés et plus robustes que les étiquettes. Choisissez l’une des options non personnalisées disponibles ou appelez pour connaître les options personnalisées dans une large gamme de types de codes, longueurs et de formats.
Caractéristiques :
- Code-barres noir imprimé directement sur fond blanc pour un contraste et une lisibilité élevés, même dans des conditions de grande congélation
- Code lisible à l’œil nu sous le code-barres pour une identification visuelle facile sans lecteur de code-barres
- Code-barres résistant à l’IPA, au DMSO, à l’eau de javel 5 %, aux acides acétiques 10 % et au NaOH 10 %
- Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques
- Options de filetage externe ou interne disponibles
- Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
- Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 13,5 mm |
| Description | Tube cryogénique Nalgene à codes-barres linéaires (jet d’encre, Code 128) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Forme du fond | Conique |
| Matériau | PP |
| Type de filetage | Externe |
| Longueur (métrique) | 48,3 mm |
| Nbre par carton | 500 |
| Nb par paquet | 25 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.