missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Lingettes LINGET’ANIOS

Code produit. 11713913
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,5L x 20 cmW
6,5L x 10 cmW
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11713913

Marque: Laboratoires Anios™ 299303

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Les lingettes LINGET’ANIOS sont imprégnées d’une solution de nettoyage et de désinfection, pour le traitement des dispositifs médicaux non immersibles et non invasifs entre deux patients. Agréablement parfumé.

SOLUTION D’IMPRÉGNATION ET DE DÉSINFECTION
La solution d’imprégnation de LINGET’ANIOS est :

  • Limpide incolore
  • Densité à +20°C : ≈ 0,934
  • pH : ≈ 6

Spécification

Type de produit Essuyeurs Linget'Anios
Certifications/Conformité Norme EN 1275 Candida albicans
Dimensions (L x l) 18,5L x 20 cmW
Épaisseur 1 pli
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • LINGET'ANIOS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL, D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITHN, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMIN
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis