Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 60 %, tech.
Code produit 10157293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157293 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
10147750 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10157293 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413190025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.45
Numéro MDL MFCD00064241
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Note relative au nom tech., 60%
Acidité 197 to 203mg KOH/g
Point de fusion -5.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. >C18 (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4687 to 1.4707
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 1754
Merck Index 15, 5560
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 60%
Qualité Technique
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linoleic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.