Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide linoléique, 99 %
Code produit 10687172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687172 5 mL Flacon en verre 5mL
10521851 25 mL Flacon en verre 25mL
11934961 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10687172 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 215040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.80€
    55.65€ / 5mL
    Économisez 10.15€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.45
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Point de fusion -5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 229.0°C to 230.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4687 to 1.4707
Quantité 5 mL
Beilstein 02,IV,1754
Merck Index 15,556
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in diethyl ether,miscible with dimethylformamide,soluble in ethanol,petroleum ether
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide