Learn More
Acide linoléique, technique. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472318 250 g -
11452318 10 g 10g
11462318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15265.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.452
Numéro MDL MFCD00064241
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Densité 0.902
Point d’ébullition 230°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 75%
Odeur Weak, Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4699
Quantité 250 g
Beilstein 1727101
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5505
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Forme physique Liquide