Learn More
Acide linolénique, 55 %, MP Biomedicals™
Code produit 11399039 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399039 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11399039 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210218880
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 463-40-1
Formule moléculaire C18H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.436
Clé InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonyme linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
CID PubChem 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nom IUPAC Acide (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoïque
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic acid
Couleur Incolore
Densité 0,916 à 20 °C (eau = 1)
Quantité 100 g
Poids de la formule 278.4
Pourcentage de pureté 0.55
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • linolenic acid, 45-65%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: linolenic acid