Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide linolénique, 99 %
Code produit 10787192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10787192 5 g Flacon en verre 5g
10279353 500 mg Flacon en verre 500mg
10489052 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10787192 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 302820050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 463-40-1
Formule moléculaire C18H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.44
Numéro MDL MFCD00065720
Clé InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonyme linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
CID PubChem 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nom IUPAC Acide (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoïque
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion -11.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9100g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 232.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.48
Quantité 5 g
Beilstein 02, IV, 1781
Merck Index 15, 5561
Gravité spécifique 0.91
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 278.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Linolenic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: linolenic acid