Learn More
ester méthylique de l'acide linolénique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316304 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316304 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECA14635900
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Noms d’analytes ou de composants Linolenic Acid Methyl Ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H32 O2
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Formule InChI InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-triénoate
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Quantité 100 mg
Poids de la formule 292,2402 g/mol