Learn More
Huile de lin, pure, brute, ≈d= 0,93
Code produit. 11442834 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
Code produit. 11442834
Marque: Fisher Chemical L/1950/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 8001-26-1
Numéro MDL 131507
Spécification
Point de fusion -23.9°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 315.6°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide