Learn More
Agilent BioTek Microscope automatisé Lionheart LX
GREENER_CHOICE
Code produit. 17729814 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17729814
Marque: Agilent BioTek LLXWSN
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le microscope automatisé Lionheart FX est un système compact destiné à une large gamme de flux d’imagerie. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Le microscope automatisé Lionheart LX est conçu pour être abordable, il constitue une alternative aux microscopes automatisés coûteux et personnalisés, dont l’apprentissage et l’utilisation sont complexes. La conception compacte du matériel, sans oculaire, est plus confortable à utiliser et réduit les problèmes ergonomiques des opérateurs.
Avec le logiciel Gen5, Lionheart LX propose une microscopie augmentée, qui automatise entièrement la capture, le traitement et l’analyse des images. L’utilisation est simple, il suffit de charger les échantillons, de lancer une analyse et de recueillir des images et des données quantitatives prêtes à être publiées. Lionheart LX peut augmenter les résultats de vos recherches et réduire les délais et les coûts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Imageur cellulaire
Caméra CMOS
À utiliser avec (application) Comptage de cellules
Modèle LLX
Logiciel Logiciel pour lecteur de microplaques Gen5 3.0 et imageur inclus ; logiciel Gen5 Image+ et Image Prime pour l’analyse avancée d’images (en option)
Profondeur (impériale) 18,3 in
Profondeur (métrique) 46,5 cm
Hauteur (impériale) 14 in
Hauteur (métrique) 35,6 cm
Poids (impériale) 51 kg
Largeur (impériale) 17,9 in
Largeur (métrique) 45,5 cm
Certifications/Conformité Marquage CE et TUV. Conforme RoHS.
Garantie 1 an
Fréquence 50/60 Hz
Tension 110/220 V