Learn More
Liothyronine, MedChemExpress
Code produit. 16478016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16478016
Marque: Medchem Express HYA0070A
MedChemExpress Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Liothyronine
CAS 6893-02-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12I3NO4
Quantité 100 mg
Synonyme Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 650.97
Poids de la formule 650.97
Pourcentage de pureté 98.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.