Learn More
Liothyronine sodium, MedChemExpress
Code produit. 16471976
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16471976
Marque: Medchem Express HYA0070
MedChemExpress Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine sodium is an active form of thyroid hormone. Liothyronine sodium is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Liothyronine sodium
CAS 55-06-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H11I3NNaO4
Quantité 500 mg
Synonyme Triiodothyronine sodium3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodiumT3 sodium
Informations sur la solubilité 0.1 M NaOH : 12.5 mg/mL (18.57 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 5.56 mg/mL (8.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(O[Na])=O
Poids moléculaire (g/mol) 672.96
Poids de la formule 672.96
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.