Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lipase AY30
Code produit. 10297600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10297600
Marque: Thermo Scientific Chemicals 294760250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
nº CAS : 9001-62-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
À utiliser avec (application) Produits chimiques de laboratoire
Contenu et stockage 4°C
Quantité 25 g
Type de produit Lipase AY30
Forme Pleine