Learn More
Agilent BioTek Logiciel de contrôle pour la manipulation de liquides
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Comprend:
Livraison électronique, 5 licences d’installation
Livraison électronique, 5 licences d’installation, conformité à la norme 21CFR Part 11
Conditionnement:
1 pièce
Description
- LHC software makes it easy to program, even the most complex protocols with a choice of deployment
- Protocols can be run directly from the computer or downloaded to the instrument for convenient onboard recall and operation
- Full instrument control
- For use with 405 TS Washer, 405 LS Washer, ELx405 Select Deep Well Washer, 50 TS Washer, MultiFlo Dispenser, MultiFlo FX Dispenser, EL406 Washer Dispenser, 406 FX Washer Dispenser
- Batch processing with connected BioStack Microplate Stacker or BioSpa 8 Automated Incubator
- Seamless robotic integration to commercially available robotic systems
Spécification
Spécification
| Comprend | Livraison électronique, 5 licences d’installation |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent BioTek Microplate Washers, Dispensers, and Liquid Handling Systems |
| Type | Liquid Handling Control Software |