Learn More
Labconco™ Piège secondaire d’azote liquide
Code produit. 15123005 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Jusqu'à -196°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15123005
Marque: Labconco™ 7394800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour traiter des échantillons présentant des points eutectiques ultra bas lors de la lyophilisation. Le piège secondaire d’azote liquide Labconco™ se connecte en série avec un lyophilisateur et une pompe à vide pour empêcher les contaminants de migrer vers la pompe à vide
  • Pour le traitement d’échantillons avec des points eutectiques extrêmement bas
  • Le piège secondaire se connecte en série avec un lyophilisateur et une pompe à vide pour empêcher les contaminants de migrer vers la pompe à vide
  • Après avoir aspiré un vide, l’azote liquide peut être introduit via l’orifice d’azote liquide
  • L’azote liquide refroidit à -196°C (-321°F) pour piéger les contaminants avec des points eutectiques faibles
  • Le puits peut être décongelé et le liquide s’écoule du tuyau d’évacuation
  • Construction en acier recouvert de poudre blanc glacier
  • Deux soupapes peuvent être ouvertes (piège) ou fermées (dérivation)
  • Les soupapes ouvertes permettent de piéger les contaminants gazeux dans le puits d’azote liquide ; les soupapes fermées permettent aux contaminants gazeux de traverser le puits pendant le dégivrage et la purge
    connecteurs d’entrée et de sortie de 3/4 po (19.05 mm) de dia. ext.
  • Comprend un tube de remplissage isolé pour la connexion à un réservoir d’azote liquide fourni par l’utilisateur ; Tubulure en PVC renforcée par des fils de 20 po (508 mm), 3/4 po (19,05 mm) de dia. int ; deux pinces
  • L’azote liquide est requis (non inclus)
Spécification
Plage de températures (métrique) Jusqu'à -196°C
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateurs FreeZone