Learn More
VEE GEE Densimètre à densité relative avec thermomètre pour les gaz de pétrole liquide
Click to view available options
Longueur (métrique):
36,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Plage de densité relative : 0,500 à 0,650
- Subdivisions : 0,001
- Longueur approx. : 365 mm
- Plage du thermomètre : 30 à 90 °F
- Subdivision du thermomètre : 1 °F
- Thermomètre rempli de liquide SafetyBLUE
- Étalonnés pour une utilisation à 15,5 °/60 °F
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre pour les gaz de pétrole liquide |
| Incréments | 0.001 |
| Longueur (métrique) | 36,5 cm |
| Plage de densité relative | 0,500 à 0,650 |
| Temperature of Standardization | 15 °C/60 °F) |