Learn More
Buerkle™ Échantillonneur liquide, à placer sur le flacon
Code produit. 10397685
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10397685
Marque: Buerkle™ 53260003
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La vanne s’ouvre en fixant le récipient pour échantillon afin de vider l’échantillon. Échantillonneur pour liquides fins à visqueux. Facile à utiliser avec manipulation à une main. Avec entonnoir de vidage pour un remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons. Matériau AISI 316L (1.4404).
La vanne est ouverte lorsque l’échantillonneur est fixée au récipient pour échantillon. Fourni avec un entonnoir de vidage pour le remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons.
  • V4A
  • Autoclavable jusqu’à 121°C20 min. max.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur de liquide
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Comprend Entonnoir de vidage
Matériau du tube Acier inoxydable (V4A)
Capacité (métrique) 50 ml
Diamètre (métrique) externe 32 mm
Longueur (métrique) 455 mm