Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Made from WHEATON 180 low potassium borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 , and Class A requirements. Background counts are consistent and low, and ultraviolet transmission is high.
293.00€ - 303.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
Matériau | Verre borosilicaté |
Volume (métrique) | 20 mL |
Nbre par carton | 500 |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12447341
|
DWK Life Sciences
986591 |
Feuille de métal (bouchon) |
303.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12437341
|
DWK Life Sciences
986590 |
Mousse de PE (bouchon) |
293.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in two cap sizes (22-400 and 22-400), packed separately
- Caps and cap liners available in a variety of materials to meet your needs
- Dimensions (OD x H): 28mm x 61mm (with cap)
- Packaged in 5 utility trays, with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
500 | |
61 mm |
28 mm | |
20 mL | |
PP | |
24-400 |