Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 500/boîte
Code produit. 12497341 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Cône en PE (bouchon)
Feuille de métal (bouchon)
Mousse de PE (bouchon)
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Urée
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12497341
Marque: DWK Life Sciences 986711
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en polyéthylène haute densité avec des parois légères pour une efficacité accrue du comptage. Ces flacons LS avec bouchons à vis séparés (taille 22-400) sont conditionnés dans des sachets en polyéthylène de 100 et placés dans un plateau séparé des bouchons.
  • Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage
  • Fabriqués selon des tolérances précises afin d’éviter toute obstruction
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Feuille de métal (bouchon)
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau HDPE
Volume (métrique) 20 mL
Nbre par carton 500
Type d’emballage Conditionné sous film plastique thermorétracté. Bouchons conditionnés séparément.
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 61 mm
Taille du bouchon 22-400