Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 500/boîte
Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage. Ces flacons LS avec bouchons à vis séparés (taille 22-400) sont conditionnés dans des sachets en polyéthylène de 100 et placés dans un plateau séparé des bouchons. Bouchons et revêtements de bouchons a
204.00€ - 328.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
---|---|
Matériau | HDPE |
Volume (métrique) | 20 ml |
Nbre par carton | 500 |
Type d’emballage | Conditionné sous film plastique thermorétracté. Bouchons conditionnés séparément. |
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau du bouchon | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12497341
|
DWK Life Sciences
986711 |
PP | Feuille de métal (bouchon) |
206.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12417351
|
DWK Life Sciences
986716 |
Urée | Cône en PE (bouchon) |
328.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10335804
|
DWK Life Sciences
986710 |
PP | Mousse de PE (bouchon) |
204.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage
- Fabriqués selon des tolérances précises afin d’éviter toute obstruction
- Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
- Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
Spécification
27 mm | |
20 ml | |
Conditionné sous film plastique thermorétracté. Bouchons conditionnés séparément. | |
22-400 |
HDPE | |
500 | |
61 mm |