Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lisonopril dihydraté
Code produit. 15871042 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15871042
Marque: Thermo Scientific Chemicals 462610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 83915-83-7 | C21H35N3O7 | 441.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83915-83-7
Formule moléculaire C21H35N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 441.53
Clé InChI CZRQXSDBMCMPNJ-ZUIPZQNBSA-N
CID PubChem 22887897
Spécification
Nom chimique ou matériau Lisinopril dihydrate
Quantité 1 g