missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lisinopril dihydrate, MedChemExpress

Code produit. p-200097648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16499957

Marque: Medchem Express HY18206A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.

Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.

Spécification

Nom chimique ou matériau Lisinopril dihydrate
CAS 83915-83-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H35N3O7
Quantité 5 g
Synonyme MK-521 dihydrate
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (75.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](CCCCN)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 441.52
Poids de la formule 441.52
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis